3-Aminopyridin
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 3-Pyridylamin, Pyridin-3-amin
20122882-500G
MOLE20122882-500GEA 434 EUR
MOLE20122882-500G
3-Aminopyridin
3-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
Molecular Weight: 94,12 g/mol
Siedepunkt: ∼248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006400
CAS-Nummer: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472