2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4,6-Dichloropyrimidin-2-ylamine
20239572-5G
MOLE20239572-5GEA 0 EUR
MOLE20239572-5G
2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
Molecular Weight: 163,99 g/mol
Schmelzpunkt: 216…220 °C
MDL: MFCD00006090
CAS-Nummer: 56-05-3
EINECS: 200-253-9