2',6'-Dihydroxyacetophenon
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-on
20316998-25G
MOLE20316998-25GEA 0 EUR
MOLE20316998-25G
2',6'-Dihydroxyacetophenon
2',6'-Dihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 155…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002270
CAS-Nummer: 699-83-2
EINECS: 211-833-6