Glutarsäureanhydrid
Lieferant: Molekula
20533442-500G
MOLE20533442-500GEA 0 EUR
MOLE20533442-500G
Glutarsäureanhydrid
Glutarsäureanhydrid
Formel: C₅H₆O₃
Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Dichte: 1,411 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006679
CAS-Nummer: 108-55-4
EINECS: 203-593-6