8-Hydroxychinaldin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 2-Methyl-8-chinolinol

20572352-100G
MOLE20572352-100GEA 0 EUR
MOLE20572352-100G
8-Hydroxychinaldin
8-Hydroxychinaldin
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159,19 g/mol
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006765
CAS-Nummer: 826-81-3
EINECS: 212-562-6
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR