2-Chlorethansulfonylchlorid

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2-Chlorethansulfonsäurechlorid, (2-Chlorethyl)sulfonylchlorid

20608033-25G
MOLE20608033-25GEA 0 EUR
MOLE20608033-25G
2-Chlorethansulfonylchlorid
2-Chlorethansulfonylchlorid
Formel: C₂H₄Cl₂O₂S
Molecular Weight: 163,02 g/mol
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 1,555 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007461
CAS-Nummer: 1622-32-8
EINECS: 216-594-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR