4-Fluoranilin
Lieferant: Molekula
Achtung
20716747-500G
MOLE20716747-500GEA 0 EUR
MOLE20716747-500G
4-Fluoranilin
4-Fluoranilin
Formel: C₆H₆FN
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007829
CAS-Nummer: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04196