Thiosemicarbazid
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Aminothioameisensäurehydrazid, 3-Thiosemicarbazid
20757243-100G
MOLE20757243-100GEA 0 EUR
MOLE20757243-100G
Thiosemicarbazid
Thiosemicarbazid
Formel: CH₅N₃S
Molecular Weight: 91,14 g/mol
Schmelzpunkt: 178…180 °C
MDL: MFCD00007620
CAS-Nummer: 79-19-6
EINECS: 201-184-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09499