1-Isochinolincarbonsäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: Isoquinoline-1-carboxylic acid

20828995-25G
MOLE20828995-25GEA 209 EUR
MOLE20828995-25G
1-Isochinolincarbonsäure
1-Isochinolincarbonsäure
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173,17 g/mol
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006901
CAS-Nummer: 486-73-7
EINECS: 207-639-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR