N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10)
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 3-[Dec-1-yl(dimethyl)ammonio]propane-1-sulphonate, 3-(Decyldimethylazaniumyl)propane-1-sulphonate
20889868-25G
MOLE20889868-25GEA 429 EUR
MOLE20889868-25G
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10)
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10)
Formel: C₁₅H₃₃NO₃S
Molecular Weight: 307,4924 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036908
CAS-Nummer: 15163-36-7