11-Brom-1-undecanol

Lieferant: Molekula

21074243-25G
MOLE21074243-25GEA 0 EUR
MOLE21074243-25G
11-Brom-1-undecanol
11-Brom-1-undecanol
Formel: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004752
CAS-Nummer: 1611-56-9
EINECS: 216-554-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR