5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 5-(p-Tolyl)-1H-tetrazole
21248002-100G
MOLE21248002-100GEA 0 EUR
MOLE21248002-100G
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazol
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Formel: C₈H₈N₄
Molecular Weight: 160,18 g/mol
MDL: MFCD01318164
CAS-Nummer: 24994-04-5