3-Hydroxyzimtsäure
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Hydroxycinnamic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)acrylic acid, m-Coumaric acid
21455098-100G
MOLE21455098-100GEA
0
EUR
MOLE21455098-100G
3-Hydroxyzimtsäure
3-Hydroxyzimtsäure
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164,158 g/mol |
MDL:
MFCD00004390 CAS-Nummer: 588-30-7 EINECS: 209-615-0 |