4-Cyanbenzoesäure
Lieferant: Molekula
Achtung
21590404-25G
MOLE21590404-25GEA 0 EUR
MOLE21590404-25G
4-Cyanbenzoesäure
4-Cyanbenzoesäure
Formel: C₈H₅NO₂
Molecular Weight: 147.13 g/mol
Siedepunkt: 313
Schmelzpunkt: 220…222 °C
Dichte: 1.382 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002528
CAS-Nummer: 619-65-8
EINECS: 210-606-9