Bariumsulfat
Lieferant: Molekula
21615331-1KG
MOLE21615331-1KGEA 89.4 EUR
MOLE21615331-1KG
Bariumsulfat
Barium sulphate
Formel: BaSO₄
Molecular Weight: 233,39 g/mol
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1345 °C
Dichte: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003455
CAS-Nummer: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997