2,3-Dihydroxybenzaldehyd
Lieferant: Molekula
Achtung
21713550-25G
MOLE21713550-25GEA 0 EUR
MOLE21713550-25G
2,3-Dihydroxybenzaldehyd
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₃
Molecular Weight: 138,12 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003324
CAS-Nummer: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1