5-Amino-o-kresol
Lieferant: Molekula
21738642-25G
MOLE21738642-25GEA 0 EUR
MOLE21738642-25G
5-Amino-o-kresol
5-Amino-o-kresol
Formel: C₇H₉NO
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 162 °C
MDL: MFCD00043922
CAS-Nummer: 2835-95-2
EINECS: 220-618-6