(2-Bromphenyl)acetonitril

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2-Brombenzylcyanid

21767935-25G
MOLE21767935-25GEA 0 EUR
MOLE21767935-25G
(2-Bromphenyl)acetonitril
(2-Bromphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1 °C
Dichte: 1,51 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001896
CAS-Nummer: 19472-74-3
EINECS: 243-091-4
UN: 1694
ADR: 6.1,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR