(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol

Lieferant: Molekula

Synonyme: (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerin, Solketal, DL-1,2-Isopropylidenglycerin

21833767-500G
MOLE21833767-500GEA 183 EUR
MOLE21833767-500G
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formel: C₆H₁₂O₃
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 188 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063238
CAS-Nummer: 100-79-8
EINECS: 202-888-7
Merck Index: 13,05233

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR