Pyridiniumchlorid

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Pyridin HCl, Pyridin Hydrochlorid

21857871-100G
MOLE21857871-100GEA 96.8 EUR
MOLE21857871-100G
Pyridiniumchlorid
Pyridinium chloride
Formel: C₅H₆ClN
Molecular Weight: 115,56 g/mol
Siedepunkt: 222,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 144 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012802
CAS-Nummer: 628-13-7
EINECS: 211-027-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR