Zinn(II)trifluormethansulfonat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Tin trifluoromethanesulphonate, Tin triflate, Tin(II) trifluoromethanesulphonate
21892641-1G
MOLE21892641-1GEA
0
EUR
MOLE21892641-1G
Zinn(II)trifluormethansulfonat
Zinn(II)trifluormethansulfonat
Formel:
C₂F₆O₆S₂Sn Molecular Weight: 416,85 g/mol |
MDL:
MFCD00191251 CAS-Nummer: 62086-04-8 UN: 3288 ADR: 6.1,III |