TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
21958982-500G
MOLE21958982-500GEA 300 EUR
MOLE21958982-500G
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
Formel: C₇H₁₇NO₆S
Molecular Weight: 243,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007538
CAS-Nummer: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1