Sudanschwarz B
Lieferant: Molekula
Synonyme: CI 26150, Ceres black BN, Solvent Black 3, Fat Black HB
21998092-25G
MOLE21998092-25GEA 88.1 EUR
MOLE21998092-25G
Sudanschwarz B
Sudanschwarz B
Formel: C₂₉H₂₄N₆
Molecular Weight: 456.55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006919
CAS-Nummer: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1