5-Fluoruracil
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 2,4-Dihydroxy-5-fluorpyrimidin, Fluoruracil, 5-FU
22050130-25G
MOLE22050130-25GEA 127 EUR
MOLE22050130-25G
5-Fluoruracil
5-Fluoruracil
Formel: C₄H₃FN₂O₂
Molecular Weight: 130.08 g/mol
Siedepunkt: 347
Schmelzpunkt: 282…283 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006018
CAS-Nummer: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04208
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable