7-Amino-4-methylcumarin

Lieferant: Molekula

22061681-1G 22061681-5G
MOLE22061681-1GEA 0 EUR
MOLE22061681-1G MOLE22061681-5G
7-Amino-4-methylcumarin
7-Amino-4-methylcumarin
Formel: C₁₀H₉NO₂
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 226 °C
Dichte: 1,377 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006868
CAS-Nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR