4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Chlorphenylhydrazinhydrochlorid, 4-Chlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(4-Chlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid
22083840-25G
MOLE22083840-25GEA 0 EUR
MOLE22083840-25G
4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈Cl₂N₂
Molecular Weight: 179,05 g/mol
MDL: MFCD00012943
CAS-Nummer: 1073-70-7
EINECS: 214-030-9