2,5-Dimethylindol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2,5-Dimethyl-1H-indole
22095440-1G
MOLE22095440-1GEA 0 EUR
MOLE22095440-1G
2,5-Dimethylindol
2,5-Dimethylindol
Formel: C₁₀H₁₁N
Molecular Weight: 145,2 g/mol
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 116 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005621
CAS-Nummer: 1196-79-8
EINECS: 214-816-1