MOPS-Na
Lieferant: Molekula
Synonyme: Natrium-4-morpholin-1-ylpropylsulfonat, MOPS Natriumsalz, 3-(N-Morpholino)propansulfonsäure Natriumsalz
22144595-100G
MOLE22144595-100GEA 112 EUR
MOLE22144595-100G
MOPS-Na
MOPS-Na
Formel: C₇H₁₄NNaO₄S
Molecular Weight: 231,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064350
CAS-Nummer: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3