(±)-Asparaginsäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2-Aminobutanedioic acid, DL-Aspartic acid

22164347-1KG
MOLE22164347-1KGEA 218 EUR
MOLE22164347-1KG
(±)-Asparaginsäure
(±)-Asparaginsäure
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133,10 g/mol
MDL: MFCD00063083
CAS-Nummer: 617-45-8
EINECS: 210-513-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR