3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC)
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 9-Ethylcarbazol-3-ylamin, AEC
22225310-100G
MOLE22225310-100GEA 446 EUR
MOLE22225310-100G
3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC)
3-Amino-9-ethyl carbazole (AEC)
Formel: C₁₄H₁₄N₂
Molecular Weight: 210,28 g/mol
Schmelzpunkt: 113…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004964
CAS-Nummer: 132-32-1
EINECS: 205-057-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III