Tritylchlorid
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Triphenylmethylchlorid, Triphenylchlormethan, Chlortriphenylmethan
22303758-100G
MOLE22303758-100GEA 95.4 EUR
MOLE22303758-100G
Tritylchlorid
Tritylchlorid
Formel: C₁₉H₁₅Cl
Molecular Weight: 278,78 g/mol
Siedepunkt: 374 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109…112 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000813
CAS-Nummer: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
UN: 3261
ADR: 8,II