(R)-(-)-Nipecotinsäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: (R)-Piperidine-3-carboxylic acid, (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylic acid, D-Nipecotic acid

22454408-100MG
MOLE22454408-100MGEA 0 EUR
MOLE22454408-100MG
(R)-(-)-Nipecotinsäure
(R)-(-)-Nipecotinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129,16 g/mol
MDL: MFCD01630787
CAS-Nummer: 25137-00-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR