5-Methoxysalicylaldehyd
Lieferant: Molekula
22481955-5G
MOLE22481955-5GEA 0 EUR
MOLE22481955-5G
5-Methoxysalicylaldehyd
5-Methoxysalicylaldehyd
Formel: C₈H₈O₃
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51…52 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003332
CAS-Nummer: 672-13-9
EINECS: 211-589-0