2-Methylthiophen
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
22590573-100G
MOLE22590573-100GEA
0
EUR
MOLE22590573-100G
2-Methylthiophen
2-Methylthiophene
Formel:
C₅H₆S Molecular Weight: 98.17 g/mol Siedepunkt: 113 Schmelzpunkt: –63 °C Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005451 CAS-Nummer: 554-14-3 EINECS: 209-063-0 UN: 1993 ADR: 3 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...