5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
5,7-Dichloro-8-hydroxy-2-methylquinoline, 5,7-Dichloro-2-methylquinolin-8-ol
22647958-25G
MOLE22647958-25GEA
0
EUR
MOLE22647958-25G
5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol
5,7-Dichlor-2-methyl-8-chinolinol
Formel:
C₁₀H₇Cl₂NO Molecular Weight: 228,0747 g/mol |
MDL:
MFCD00023984 CAS-Nummer: 72-80-0 EINECS: 200-789-3 |