Kaliumfluorid
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
22715931-1KG
MOLE22715931-1KGEA
0
EUR
MOLE22715931-1KG
Kaliumfluorid
Potassium fluoride
Formel:
KF Siedepunkt: 1505 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 860 °C Dichte: 2,48 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011398 CAS-Nummer: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 UN: 1812 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,07714 |