Kieselgel, Porengröße: 60 Å
Lieferant: Molekula
22768261-250G
MOLE22768261-250GEA
0
EUR
MOLE22768261-250G
Kieselgel, Porengröße: 60 Å
Silica gel
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60.08 g/mol Siedepunkt: 2230 Schmelzpunkt: 1710 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 |