Adenosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz (ADP Dinatriumsalz)
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Adenosine 5'-Diphosphate Disodium Salt, Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl hydrogen diphosphate
22770490-1G
MOLE22770490-1GEA
0
EUR
MOLE22770490-1G
Adenosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz (ADP Dinatriumsalz)
Adenosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz (ADP Dinatriumsalz)
Formel:
C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂ Molecular Weight: 471.167 g/mol |
MDL:
MFCD00066635 CAS-Nummer: 16178-48-6 EINECS: 240-314-7 |