Salicylalkohol
Lieferant: Molekula
22772794-100G
MOLE22772794-100GEA 0 EUR
MOLE22772794-100G
Salicylalkohol
Salicylalkohol
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 82 °C
Dichte: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004617
CAS-Nummer: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477