5-Fluoruridin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
22848333-100MG
MOLE22848333-100MGEA 0 EUR
MOLE22848333-100MG
5-Fluoruridin
5-Fluoruridin
Formel: C₉H₁₁FN₂O₆
Molecular Weight: 262,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036832
CAS-Nummer: 316-46-1
EINECS: 206-260-3