D(+)-Milchsäureamid (L(-)-Lactamid)

Lieferant: Molekula

Synonyme: (R)-2-Hydroxypropanamide

22922574-25G
MOLE22922574-25GEA 356 EUR
MOLE22922574-25G
D(+)-Milchsäureamid (L(-)-Lactamid)
D(+)-Milchsäureamid (L(-)-Lactamid)
Formel: C₃H₇NO₂
Molecular Weight: 89,09 g/mol
MDL: MFCD00210310
CAS-Nummer: 598-81-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR