Apigenin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on, 4',5,7-Trihydroxyflavon, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyron, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on
22930039-25MG
MOLE22930039-25MGEA
0
EUR
MOLE22930039-25MG
Apigenin
Apigenin
Formel:
C₁₅H₁₀O₅ Molecular Weight: 270,24 g/mol |
MDL:
MFCD00006831 CAS-Nummer: 520-36-5 EINECS: 208-292-3 |