α-Brom-4-iodtoluol
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: α-Brom-p-iodtoluol, 4-Iodbenzylbromid
22950982-5G
MOLE22950982-5GEA 160 EUR
MOLE22950982-5G
α-Brom-4-iodtoluol
α-Brom-4-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
Molecular Weight: 296,93 g/mol
Siedepunkt: 115…120 °C (0,6 mmHg)
Schmelzpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00209656
CAS-Nummer: 16004-15-2
UN: 3261
ADR: 8,II