Picolinsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 2-Pyridincarbonsäure, α-Picolinsäure
23001678-100G
MOLE23001678-100GEA 68.2 EUR
MOLE23001678-100G
Picolinsäure
Picolinsäure
Formel: C₆H₅NO₂
Molecular Weight: 123,11 g/mol
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 134…137 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006293
CAS-Nummer: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Merck Index: 12,07557