5-Nitrovanillin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
23063193-25G
MOLE23063193-25GEA
182
EUR
MOLE23063193-25G
5-Nitrovanillin
5-Nitrovanillin
Formel:
C₈H₇NO₅ Molecular Weight: 197,15 g/mol Schmelzpunkt: 175…178 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007118 CAS-Nummer: 6635-20-7 EINECS: 229-633-2 |