Triphenylphosphin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Phosphortriphenyl
23253991-1KG
MOLE23253991-1KGEA 143 EUR
MOLE23253991-1KG
Triphenylphosphin
Triphenylphosphin
Formel: C₁₈H₁₅P
Molecular Weight: 262,29 g/mol
Siedepunkt: 377 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79 °C
Dichte: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003043
CAS-Nummer: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873