2-Chlorthiophen

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2-Thienylchlorid

23295014-100G
MOLE23295014-100GEA 0 EUR
MOLE23295014-100G
2-Chlorthiophen
2-Chlorthiophen
Formel: C₄H₃ClS
Molecular Weight: 118,59 g/mol
Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,285 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005421
CAS-Nummer: 96-43-5
EINECS: 202-505-3
UN: 1992
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR