α,α,α-Trifluor-m-kresol

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 3-(Trifluormethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluorid

23314715-100G
MOLE23314715-100GEA 0 EUR
MOLE23314715-100G
α,α,α-Trifluor-m-kresol
α,α,α-Trifluor-m-kresol
Formel: C₇H₅F₃O
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002299
CAS-Nummer: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR