Dimethylammoniumchlorid
Lieferant: Molekula
Achtung
23320040-1KG
MOLE23320040-1KGEA 0 EUR
MOLE23320040-1KG
Dimethylammoniumchlorid
Dimethylammoniumchlorid
Formel: C₂H₈ClN
Schmelzpunkt: 170…173 °C
MDL: MFCD00012477
CAS-Nummer: 506-59-2
EINECS: 208-046-5
Merck Index: 13,03255