4,4'-Difluorbenzophenon
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Bis(4-fluorphenyl)keton
23433514-100G
MOLE23433514-100GEA 0 EUR
MOLE23433514-100G
4,4'-Difluorbenzophenon
4,4'-Difluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈F₂O
Molecular Weight: 218,2 g/mol
Siedepunkt: 170…172 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 140…141 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000353
CAS-Nummer: 345-92-6
EINECS: 206-466-3